Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC MS Accent Optima™ 1
Código de producto. 12472810 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,25 mm
0,32 mm
Grosor de película:
0,2 μm
0,25 μm
0,5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
12472810 60 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12482810 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12492810 30 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12412820 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12462810 30 m 0,32 mm 0,25 μm cada uno
12442810 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12432820 30 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
12452810 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
12402820 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
12422820 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
12442820 60 m 0,32 mm 0,5 μm cada uno
11 options
Código de producto. 12472810
Marca: Macherey-Nagel™ 725802.60
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Para utilizar con (equipo) Ideal para detectores MS de trampa iónica y cuadrupolo
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria MS Accent Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de gases (GC)
Intervalo de temperatura 360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 60 m
Cantidad 1 unidad