Learn More
Macherey-Nagel™ Optima™ 1 High Performance GC Capillary Column
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
25 m
30 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,2 mm
0,32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 30
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC de alto rendimiento |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía de gases (GC) |
| Intervalo de temperatura | 340 °C |
| Grosor de película | 0,1 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |