Descripción
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
- Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
- Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
- Temperaturas máximas: 340°C para operación isotérmica, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,5 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,35 μm |
| Longitud (métrico) | 25 m |
| Cantidad | 1 unidad |