Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 1, DE de 0,5 mm
Código de producto. 10043011 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
15 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Grosor de película:
0,1 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 25
paquete de 30
paquete de 50
26 product options available for selection
Product selection table with 26 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10043011 10 m 0,1 μm cada uno
10796312 10 m 0,25 μm cada uno
10576671 10 m 1 μm cada uno
10154701 10 m 0,5 μm cada uno
10536681 15 m 0,25 μm cada uno
10439741 15 m 1 μm cada uno
10206661 25 m 0,1 μm cada uno
10619001 25 m 0,25 μm cada uno
10114751 25 m 0,5 μm paquete de 25
10246471 25 m 0,35 μm cada uno
10556501 25 m 1 μm cada uno
10266701 30 m 0,1 μm cada uno
10194601 30 m 0,25 μm cada uno
10012931 30 m 0,5 μm paquete de 30
10451472 30 m 0,35 μm cada uno
10327971 50 m 0,1 μm paquete de 50
10206421 30 m 1 μm cada uno
10503792 50 m 0,25 μm cada uno
10505381 50 m 0,35 μm cada uno
10566681 50 m 0,5 μm paquete de 50
10640532 50 m 1 μm paquete de 50
10556331 60 m 0,1 μm cada uno
10629191 60 m 0,25 μm cada uno
10308261 60 m 0,5 μm cada uno
10351292 60 m 1 μm cada uno
10206571 60 m 0,35 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 26 options available.
26 options
Código de producto. 10043011 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726301.10
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñada para la separación de componentes según los puntos de ebullición. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, con DE de 0,5 mm, son columnas de fase no polares con 100 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de longitudes y grosores de película.
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
  • Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas: 340°C para operación isotérmica, 360 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,1 μm
Longitud (métrico) 10 m
Cantidad 1 unidad