Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC OPTIMA™ 1, DE de 0,5 mm, película gruesa
Código de producto. 10760375 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
25 m
30 m
50 m
Grosor de película:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Grosor de película unitSize
10760375 50 m 5 μm cada uno
10256901 25 m 5 μm cada uno
10505391 10 m 5 μm cada uno
10296611 25 m 3 μm cada uno
10327931 30 m 3 μm cada uno
10468981 50 m 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10760375 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726931.50
Diseñada para la separación de componentes según los puntos de ebullición. Las columnas capilares para GC Macherey-Nagel™ OPTIMA™ 1, con DE de 0,5 mm, de película gruesa, son columnas de fase no polares con 100 % de dimetilpolisiloxano para su uso en cromatografía de gases. Disponibles en una amplia gama de longitudes y grosores de película.
De fase no polar, compuesta al 100 % por dimetilpolisiloxano, para su uso en cromatografía de gases.
  • Las columnas de película gruesa se recomiendan especialmente para el análisis con disolventes
  • Fases similares: OV-1, DB-1, SE-30, HP-1, SPB-1, CP-Sil 5 CB, Rtx-1, 007-1, BP1, MDN-1, AT-1, ZB-1, OV-101
  • Cada columna se prueba individualmente y se suministra con certificado de prueba
  • Temperaturas máximas: 300°C para operación isotérmica, 320 °C para isotermas cortas en un programa de temperatura
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,5 mm
Tipo Columna capilar para GC de alto rendimiento
Diámetro interior (métrico) 0,32 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 300 °C a 320 °C
Grosor de película 5 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad