Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Código de producto. 10164561 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10164561 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10798422 20 m 0,1 mm 0,4 μm cada uno
10442042 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10421852 20 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10398441 10 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10516331 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10239551 10 m 0,1 mm 0,1 μm paquete de 10
10516681 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10368591 10 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10679761 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10154461 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10012851 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10596151 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10145181 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10114511 30 m 0,25 mm 0,25 μm paquete de 30
10490122 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10556531 25 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10256851 50 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10535302 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10347971 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10003001 60 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10296651 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10022851 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10726132 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10206811 12 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10595541 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10154561 12 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10525391 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10716332 25 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10032911 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
30 options
Código de producto. 10164561
Marca: Macherey-Nagel™ 726837.50
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,2 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,35 μm
Longitud (métrico) 50 m
Cantidad 1 unidad