Learn More
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Código de producto. 10114511 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro interior (métrico) Grosor de película unitSize
10114511 30 m 0,25 mm 0,25 μm paquete de 30
10798422 20 m 0,1 mm 0,4 μm cada uno
10442042 15 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10421852 20 m 0,1 mm 0,1 μm cada uno
10398441 10 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10516331 10 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10239551 10 m 0,1 mm 0,1 μm paquete de 10
10516681 15 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10368591 10 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10679761 25 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10154461 25 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10012851 25 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10596151 30 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10145181 30 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10490122 50 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10556531 25 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10256851 50 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10535302 30 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10347971 50 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10003001 60 m 0,25 mm 0,1 μm cada uno
10296651 60 m 0,25 mm 0,25 μm cada uno
10022851 60 m 0,25 mm 0,5 μm cada uno
10726132 60 m 0,25 mm 1 μm cada uno
10164561 50 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10206811 12 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10595541 25 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10154561 12 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10525391 50 m 0,2 mm 0,2 μm cada uno
10716332 25 m 0,2 mm 0,35 μm cada uno
10032911 50 m 0,2 mm 0,5 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 10114511 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 726050.30
Solo quedan null
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,4 mm
Tipo Columna capilar para GC
Diámetro interior (métrico) 0,25 mm
Fase estacionaria Optima™ 1
Tipo USP G1, G2, G38
Para utilizar con (aplicación) Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición
Intervalo de temperatura De 340 °C a 360 °C
Grosor de película 0,25 μm
Longitud (métrico) 30 m
Cantidad 1 unidad