Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas para GC
- Columnas capilares para GC
- Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Macherey-Nagel™ Columna capilar para GC Optima™ 1
Código de producto. 10032911 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 m
12 m
15 m
20 m
25 m
30 m
50 m
60 m
Diámetro interior (métrico):
0,1 mm
0,2 mm
0,25 mm
Grosor de película:
0,1 μm
0,2 μm
0,25 μm
0,35 μm
0,4 μm
0,5 μm
1 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 30
| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro interior (métrico) | Grosor de película | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10032911 | 50 m | 0,2 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10798422 | 20 m | 0,1 mm | 0,4 μm | cada uno |
| 10442042 | 15 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10421852 | 20 m | 0,1 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10398441 | 10 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10516331 | 10 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10239551 | 10 m | 0,1 mm | 0,1 μm | paquete de 10 |
| 10516681 | 15 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10368591 | 10 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10679761 | 25 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10154461 | 25 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10012851 | 25 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10596151 | 30 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10145181 | 30 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10114511 | 30 m | 0,25 mm | 0,25 μm | paquete de 30 |
| 10490122 | 50 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10556531 | 25 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10256851 | 50 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10535302 | 30 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10347971 | 50 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10003001 | 60 m | 0,25 mm | 0,1 μm | cada uno |
| 10296651 | 60 m | 0,25 mm | 0,25 μm | cada uno |
| 10022851 | 60 m | 0,25 mm | 0,5 μm | cada uno |
| 10726132 | 60 m | 0,25 mm | 1 μm | cada uno |
| 10164561 | 50 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10206811 | 12 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10595541 | 25 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10154561 | 12 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
| 10525391 | 50 m | 0,2 mm | 0,2 μm | cada uno |
| 10716332 | 25 m | 0,2 mm | 0,35 μm | cada uno |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10032911
Marca: Macherey-Nagel™ 726839.50
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 0,4 mm |
| Tipo | Columna capilar para GC |
| Diámetro interior (métrico) | 0,2 mm |
| Fase estacionaria | Optima™ 1 |
| Tipo USP | G1, G2, G38 |
| Para utilizar con (aplicación) | Separación de componentes según el análisis de los puntos de ebullición |
| Intervalo de temperatura | De 340 °C a 360 °C |
| Grosor de película | 0,5 μm |
| Longitud (métrico) | 50 m |
| Cantidad | 1 unidad |