Learn More
Thermo Scientific™ Partículas modificadas con carboxilo OptiLink™
Código de producto. 11990075 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,2 μm
0,3 μm
0,4 μm
0,5 μm
0,85 μm
0,9 μm
2 μm
3 μm
4,0 μm
5,0 μm
Cantidad:
15 mL
15 ml
100 mL
1000 mL
Carga de ácidos de superficie:
Bajo nivel de ácido
Ácido alto
Ácido medio
Concentración:
10 %
4 %
Tamaño de la unidad:
1 PCS
100 ml
1000 ml
15 ml
cada uno
Código de producto. 11990075
Marca: Thermo Scientific™ W050CA
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™.
Controle la sensibilidad, la especificidad y la estabilidad con diversos contenidos ácidos disponibles en partículas modificadas con carboxilo Thermo Scientific™ OptiLink™. Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y se pueden aplicar directamente del frasco para una gran variedad de aplicaciones.
  • El área de aparcamiento combina el área de la superficie y el contenido de ácidos para conseguir una distribución de grupos ácidos en la superficie que sea útil para la optimización de ensayos.
  • El área de la superficie por gramo de partícula varía de manera inversa al diámetro de la partícula.
  • El contenido de ácidos hace referencia al título en miliequivalentes por gramo (mEq/g) y se basa en el peso.
  • En la mayoría de las aplicaciones, las partículas se pueden usar directamente desde el frasco, sin ningún prelimpiado.
  • El surfactante aniónico patentado no interfiere con la unión de las proteínas ni hace que las proteínas sufran una desorción de las superficies de las partículas.
  • Hay disponibles diversas concentraciones de ácido en la superficie para ayudar a optimizar los esfuerzos de desarrollo de reactivos.
  • Las partículas se han utilizado con la misma eficacia en aplicaciones de investigación y biología molecular.
Propiedades del área de aparcamiento
  • Contenido ácido bajo —área de aparcamiento de 60-100— superficie hidrófoba, más estable desde el punto de vista coloidal que el poliestireno
  • Contenido ácido medio —área de aparcamiento de 35-59— áreas hidrófobas e hidrófilas; buena estabilidad coloidal y buen acoplamiento covalente
  • Contenido ácido alto —área de aparcamiento de 10-34— superficie hidrófila; excelente estabilidad coloidal; excelente acoplamiento covalente
Recomendada para:
  • Diagnóstico clínico
  • Biología molecular
  • Ensayos nefelométricos, turbidimétrico y de aglutinación en portaobjetos
Nota:
Cuando use partículas Opti-Link, solicite nuestro manual de optimización de reactivos de micropartículas, donde se describe a grandes rasgos nuestra estrategia de desarrollo de reactivos. Este manual incluye protocolos validados de optimización de reactivos de partículas, acoplamiento y unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Surfactante aniónico patentado
Certificaciones/conformidad Incluye certificado de análisis
Concentración 4 %
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Descripción Las partículas contienen grupos de ácido carboxílico para el acoplamiento covalente y son útiles para una gran variedad de aplicaciones.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Acoplamiento covalente
Material Sulfato de poliestireno
Tipo de producto Partículas especializadas
Incluye Prospecto del paquete que contiene el certificado de análisis
Envase 15 ml
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Paquetes de evaluación de muestras Envasadas en frascos de 15 ml con un 10 % de sólidos. El paquete de evaluación consta de tres lotes de todas las partículas de PS o CM disponibles.
Paquetes para especialidades Ofrecemos partículas de poliestereno modificadas con carboxilatos Opti-Link en diferentes concentraciones y tamaños de paquete disponibles previa solicitud.
Carga de ácidos de superficie Ácido medio
Diámetro (métrico) 0,5 μm