Learn More
Sartorius Puntas Optifit, gradillas individuales
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. p-4904335 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 200 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 a 1000 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 350 μl
De 5 a 350 μL
De 50 a 1200 μl
De 50 a 1200 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Verde
Longitud (métrico):
3,15cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
960 PCS
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Código de color Longitud (métrico) unitSize
10234392 De 0,1 a 10 μl Estéril Gris 3,15cm 960 PCS
10427142 De 5 a 350 μL Estéril Naranja 5,4 cm 960 PCS
10664973 De 5 a 350 μl No estéril Naranja 5,4cm 960 PCS
10728854 De 10 a 1000 μl No estéril Azul 7,15cm 960 PCS
10162202 De 10 a 1000 μl Estéril Azul 7,15cm 960 PCS
10294482 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 9 cm 960 PCS
10417492 De 50 a 1200 μl Estéril Morado 9cm 960 PCS
10424762 De 100 a 5000 μl Estéril Verde 15cm 50 PCS
10674973 De 100 a 5000 μl No estéril Verde 15cm 50 PCS
10650803 De 0,1 a 10 μl No estéril Gris 3,15cm 960 PCS
11522934 De 0,5 a 200 μl Estéril Amarillo 5,1cm 960 PCS
15573503 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 7,15cm paquete de 960
13147524 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 7,15cm 960 PCS
10591183 De 50 a 1200 μl Estéril Morado 7,15cm 960 PCS
14 options
Código de producto. 10234392
Marca: Sartorius 790011
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las gradillas individuales de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Compatibles con la función Optiload en micropipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 0,1 a 10 μl
filtradas por Non-filtered
Esterilidad Estéril
Color Gris
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 1,24 in
Longitud (métrico) 3,15cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Punta Optifit
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Gris
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduado No