Learn More
Sartorius Puntas Optifit, gradillas individuales
Código de producto. 15573503 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 0,1 a 10 μl
De 0,5 a 200 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 a 1000 μl
De 100 a 5000 μl
De 5 a 350 μl
De 5 a 350 μL
De 50 a 1200 μl
De 50 a 1200 μl
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Verde
Longitud (métrico):
3,15cm
5,1cm
5,4cm
5,4 cm
7,15cm
9cm
9 cm
15cm
Tamaño de la unidad:
50 PCS
960 PCS
paquete de 960
Código de producto. Volumen (métrico) Esterilidad Código de color Longitud (métrico) unitSize
15573503 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 7,15cm paquete de 960
10234392 De 0,1 a 10 μl Estéril Gris 3,15cm 960 PCS
10427142 De 5 a 350 μL Estéril Naranja 5,4 cm 960 PCS
10664973 De 5 a 350 μl No estéril Naranja 5,4cm 960 PCS
10728854 De 10 a 1000 μl No estéril Azul 7,15cm 960 PCS
10162202 De 10 a 1000 μl Estéril Azul 7,15cm 960 PCS
10294482 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 9 cm 960 PCS
10417492 De 50 a 1200 μl Estéril Morado 9cm 960 PCS
10424762 De 100 a 5000 μl Estéril Verde 15cm 50 PCS
10674973 De 100 a 5000 μl No estéril Verde 15cm 50 PCS
10650803 De 0,1 a 10 μl No estéril Gris 3,15cm 960 PCS
11522934 De 0,5 a 200 μl Estéril Amarillo 5,1cm 960 PCS
13147524 De 50 a 1200 μl No estéril Morado 7,15cm 960 PCS
10591183 De 50 a 1200 μl Estéril Morado 7,15cm 960 PCS
14 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15573503
Brand: Sartorius 791200
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las gradillas individuales de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Apertura y cierre sencillos con una sola mano de las gradillas plegables
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Compatibles con la función Optiload en micropipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Certificeringer
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (métrico) De 50 a 1200 μl
filtradas por Non-filtered
Esterilidad No estéril
Color Morado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,81 in
Longitud (métrico) 7,15cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Gradilla
Estilo de punta Punta Optifit
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Morado
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius Tacta, Sartorius Proline Plus, Sartorius mLINE
Graduado No
Material Polipropileno
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.