Learn More
Sartorius Puntas Optifit, recargas
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11542934 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Código de color:
Amarillo
Azul
Gris
Morado
Naranja
Rojo
Verde
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Volumen (métrico):
0,1 a 10 μL
0,5 a 200 μL
De 0,1 a 10 μl
De 10 a 1000 μl
De 10 to 1000 μl
De 100 to 5000 μl
De 1000 a 10000 μl
De 5 to 350 μl
De 50 to 1200 μl
Envase:
A granel en caja
A granel en caja de cartón
Paquete de recarga
Paquete doble de recarga
Torre de recarga
Tamaño de la unidad:
1000 PCS
960 PCS
paquete de 250
Código de producto. Código de color Esterilidad Volumen (métrico) Envase unitSize
11542934 Azul Estéril De 10 a 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
12449750 Gris No estéril De 0,1 a 10 μl Torre de recarga 960 PCS
13167204 Gris No estéril 0,1 a 10 μL A granel en caja 1000 PCS
10427312 Morado No estéril De 50 to 1200 μl Paquete doble de recarga 960 PCS
13184554 Naranja No estéril De 5 to 350 μl Torre de recarga 960 PCS
10620803 Amarillo No estéril 0,5 a 200 μL Torre de recarga 960 PCS
10443802 Azul No estéril De 10 to 1000 μl Paquete de recarga 960 PCS
10654973 Verde No estéril De 100 to 5000 μl A granel en caja de cartón 1000 PCS
15161037 Rojo No estéril De 1000 a 10000 μl A granel en caja paquete de 250
9 options
Código de producto. 11542934
Marca: Sartorius 791003
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Garantice el ajuste perfecto y el sellado hermético en pipetas Sartorius. Las recargas de puntas Sartorius Optifit favorecen una precisión y reproducibilidad de pipeteo máximas. Las puntas se han fabricado en un entorno de sala limpia certificado con ISO 8, y están disponibles en versiones estériles y sin esterilizar en una gran variedad de volúmenes.
Diseñadas ergonómicamente para ofrecer la máxima precisión y exactitud
  • Ajuste y sellado perfecto de la punta a la micropipeta
  • Permite una conexión y expulsión de punta ergonómicas y ligeras
  • Puntas fabricadas con precisión que proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
Compatibles con la función Optiload en micropipetas Sartorius y muchas más:
  • Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
  • Bandejas y puntas codificadas por colores para combinarse fácilmente con micropipetas Sartorius
  • Su diseño universal es compatible con la mayoría de otras marcas de micropipetas
Diseñadas según los estándares más exigentes
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la gran calidad
  • Los packs de recarga están certificados como sin ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Disponibles como haz electrónico preesterilizado o sin esterilizar
  • Identificación y trazabilidad de puntas mejoradas mediante etiquetas informativas en el rack
    • Indica volumen de la punta, número de producto, número de lote y nivel de pureza
  • El envase y las puntas son 100 % reciclables o se pueden incinerar
  • Disponibles en una amplia gama de formatos de envasado:
    • Packs de recarga: envases de pureza certificada y ecológicos
    • Torres de recarga: compactas y ecológicas
    • Cajas de cartón a granel: cajas a granel económicas–
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor del rack garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento
  • Reutilizables y totalmente esterilizables en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen (métrico) De 10 a 1000 μl
filtradas por Sin filtro
Esterilidad Estéril
Color Transparent
Esterilizables en autoclave No Autoclavable
Longitud (imperial) 2,81 in
Longitud (métrico) 7,15cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Método de esterilización Pre-esterilizado
Formato Gradilla
Estilo de punta Standard
Envase Paquete de recarga
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Azul
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduado No
Línea de productos Optifit