Learn More
Sartorius Puntas Optifit de 50 a 1200 μl, paquete de recarga única
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 11562934 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
960 PCS
Código de producto. Esterilidad unitSize
11562934 Estéril 960 PCS
1 options
Código de producto. 11562934
Marca: Sartorius 791203
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El complemento perfecto para su pipeteador
El ajuste y sellado perfectos de la punta a la micropipeta proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles. Compatibles con la función Optiload en micropipetas Picus, eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus, lo que permite una conexión y expulsión ergonómicas y ligeras de puntas.
  • Puntas fabricadas con precisión
  • Proporcionan la mejor exactitud y precisión posibles
  • Compatibles con otras marcas de pipetas
  • Proceso de fabricación en sala limpia ISO 8
  • Fabricadas con polipropileno virgen de la máxima calidad
  • Certificadas como libres de ADNasa, ARNasa y endotoxinas
  • Preesterilizadas con haces de electrones
  • La etiqueta de gradilla informativa mejora la trazabilidad e identificación de las puntas: volumen, número de producto, número de lote
  • Las gradillas, bandejas y puntas son 100 % reciclables
  • El envoltorio de plástico hermético alrededor de la gradilla garantiza la pureza durante el transporte y almacenamiento (el envoltorio de plástico es un residuo normal)
  • 20 bandejas de 96 puntas en función del volumen de la punta
  • Las bandejas de puntas están codificadas por colores para indicar el pipeteador codificado por colores correspondiente
  • Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C durante 20 minutos
Certifications
Certificado CE. Fabricado según ISO 9001 e ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (métrico) De 50 a 1200 μl
filtradas por Non-filtered
Esterilidad Estéril
Color Morado
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Longitud (imperial) 2,81 in
Longitud (métrico) 7,15cm
Certificaciones/conformidad CE, ISO 9001, ISO 13485
Declaraciones de limpieza Libre de ADNasa, ARNasa, ATP ni endotoxinas
Formato Recarga
Estilo de punta Standard
Cantidad Paquete de recarga
Tipo de producto Non-filtered Tips
Código de color Morado
Desechables Single-use
Para utilizar con (equipo) Sartorius Picus, Sartorius eLINE, Sartorius mLINE, Sartorius Proline Plus
Graduado No
Línea de productos Optifit