Learn More
Sartorius™ Bandeja de puntas Optifit™ de 1-10 ml
Las puntas Optifit garantizan un ajuste perfecto y un sellado hermético en pipetas Sartorius para lograr la máxima precisión y reproducibilidad en el pipeteado.
Marca: Sartorius™ LH-780314
32.39 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Descripción
- Sin filtro
- Capacidad de 1 a 10 ml, longitud de 155 mm, 35 puntas por bandeja
- Fabricados con polipropileno
- Permite un ajuste y sellado ergonómicos con exactitud y precisión
- Compatible con la función Optiload de las pipetas Sartorius Picus™ NxT, Picus eLINE™, mLINE™ y Proline™ Plus
- Gradilla de puntas con certificación de pureza
- Codificación por colores para facilitar la correspondencia con la pipeta de color correspondiente
- Estrictas normas de calidad ISO 9001 e ISO 13485
- Probado para ADNasa, ARNasa y endotoxinas por cada lote de puntas
- Los materiales respetuosos con el medio ambiente utilizados en las puntas y bandejas son 100 % reciclables o pueden incinerarse como residuos energéticos
- Totalmente esterilizable en autoclave a 121 °C, a 1 bar, durante 20 minutos
Especificaciones
De 1 a 10 ml | |
No estéril | |
Autoclavable | |
ISO 9001, 13485 | |
Pipeteo | |
Rack | |
Bandeja única | |
Puntas de pipeta | |
Single-use | |
No | |
Polipropileno |
Sin filtro | |
Transparent | |
155 mm | |
Condiciones de sala limpia con clasificación ISO 8 | |
10,000 μL | |
Universal | |
35/bandeja | |
Rojo | |
Universal Fit | |
Optifit™ |
Título del producto
Sartorius™ Bandeja de puntas Optifit™ de 1-10 ml > Capacidad de 1 a 10 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido