Learn More
Thermo Scientific Chemicals Optical Windows
Código de producto. p-6684003
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25,4mm
50,8mm
Grosor (métrico):
Grosor: 2mm (0,08 in)
Material:
Arseniuro de galio
Cuarzo
Zafiro
telúrido de cadmio
Descripción:
Acabado de la superficie: 40/20
Acabado de la superficie: 60/40
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Grosor (métrico) Material Descripción unitSize
15457015 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) telúrido de cadmio Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15447035 50,8mm Grosor: 2mm (0,08 in) Arseniuro de galio Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15437045 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) Zafiro Acabado de la superficie: 60/40 cada uno
15417055 25,4mm Grosor: 2mm (0,08 in) Cuarzo Acabado de la superficie: 40/20 cada uno
4 options
Código de producto. 15457015
Marca: Thermo Scientific Chemicals 045593.KS
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Available in different materials and dimensions
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Acabado de la superficie: 60/40
Material telúrido de cadmio
Diámetro (métrico) 25,4mm
Diámetro (imperial) 1 in
Tipo de producto Ventana óptica
Grosor (métrico) Grosor: 2mm (0,08 in)