Learn More
Biochrom Optical Glass Standard Cuvette with Lid
Código de producto. p-7250961
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 μL
2 ml
Trayectoria óptica:
1 mm
10 mm
Tamaño de la unidad:
200 microlitros
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Trayectoria óptica unitSize
10526355 200 μL 1 mm 200 microlitros
11310142 2 ml 10 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10526355 Proveedor Biochrom N.º de proveedor 80200383
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Optical Glass Standard Cuvette features standard rectangular cell with lid for visible/UV spectrophotometry.
  • Vidrio óptico
  • Celda rectangular estándar con tapa
  • Trayectoria óptica de 1mm
  • Volumen de trabajo de 200 μl
  • 10 mm de ancho interno
  • Dimensiones externas de 12,5 x 45 mm
  • Se ajusta a los soportes de células del espectrofotómetro estándar
Especificaciones
Tipo Cubeta estándar de tipo 0
Capacidad (métrico) 200 μL
Material Vidrio óptico
Longitud (métrico) 12.5 mm
Anchura (métrico) interior 10 mm
Incluye Spacers
Trayectoria óptica 1 mm
Wavelength Range 190 to 1100 nm
Altura (métrico) 46 mm
Para utilizar con (equipo) Ultrospec 7000/8000/9000 y Ultrospec 2100 Pro
Anchura (métrico) 45 mm
Para utilizar con (aplicación) Spectrophotometric Measurements
Forma Rectangle
Diámetro (métrico) 12.7 mm