Learn More
Hellma™ Microceldas de vidrio óptico
Código de producto. 10343841
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7 ml
17,5 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10343841 7 ml cada uno
10673711 17,5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10343841 Proveedor Hellma™ N.º de proveedor 60302010
Solo quedan null
Especificaciones
Tipo Microcelda
Capacidad (métrico) 7 ml
Material Vidrio óptico
Material del cierre Politetrafluoroetileno (PTFE)
Anchura (métrico) interior 9,5mm
Cantidad 1Each
Trayectoria óptica 20 mm
Wavelength Range De 360 a 2500 nm
Altura (métrico) 45mm
Anchura (métrico) 12,5mm