Learn More
Hellma™ Macroceldas de absorción de alta precisión de vidrio óptico con tapón de PTFE
Descripción
Cubeta de alta precisión
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de vidrio OS
• Volumen de 0,35 a 35mL
• Cuarzo suprasil QS o vidrio óptico especial OS
• Cubeta de cuarzo Suprasil QS
• Alta resistencia química
• Cubeta de alta precisión con tapón de PTFE
• Cubeta de vidrio OS
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Macroceldas de absorción |
| Capacidad (métrico) | 1750 μl |
| Material | Vidrio óptico |
| Material del cierre | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Anchura (métrico) interior | 9,5mm |
| Trayectoria óptica | 5 mm |
| Wavelength Range | De 320 a 2500 nm |
| Altura (métrico) | 45mm |
| Anchura (métrico) | 12,5mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para mediciones fotométricas y colorimétricas |