Learn More
BRAND™ Portaobjetos de cavidad de vidrio óptico
Código de producto. 10151391 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Número de pocillos:
1
2
3
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Número de pocillos unitSize
10151391 3 paquete de 50
12158681 2 paquete de 50
10555602 1 paquete de 50
3 options
Código de producto. 10151391
Marca: BRAND™ 475565
Con bordes esmerilados rectangulares.
  • Vidrio sodocálcico blanco (transparente), clase hidrolítica 3
  • Concavidad única
  • Se suministra en paquetes de 50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
N.° por paquete 50
Edges Esmerilados
Material Vidrio sodocálcico
Grosor (métrico) Entre 1,2 y 1,5 mm
Tipo Portaobjetos de vidrio óptico
Número de pocillos 3
Color Transparente blanco