Learn More
Thermo Scientific™ Película adhesiva óptica, para placas de PCR Piko
Código de producto. 10720181 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 láminas
400 láminas
Tamaño de la unidad:
100 hojas
paquete de 400
10720181 400 láminas paquete de 400
15266207 100 láminas 100 hojas
2 options
Código de producto. 10720181
Marca: Thermo Scientific™ ASF0020
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El sello de película para PCR/qPCR Thermo Scientific Piko excepcionalmente transparente permite una alta transmisión de fluorescencia en toda la gama de fluoróforos de uso común. Cuando se utiliza con el sistema de PCR en tiempo real aPiko Thermal CyclerorPikoReal, se pueden utilizar volúmenes de muestra de tan solo 5 μl con una pérdida evaporativa mínima. Estas películas adhesivas ópticas están disponibles en el formato de tamaño de 0,25 para placas de PCR Piko.
Características destacadas
  • Transparencia con una fluorescencia automática mínima para aplicaciones de PCR en tiempo real
  • Sellado estrecho para muestras con un volumen de tan solo 5 µl
  • El soporte adhesivo permite una fácil aplicación sin costosos dispositivos de sellado
  • Adhesivo criocompatible y eficaz hasta - 80 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Sistema óptico
Cantidad 400 láminas
Para utilizar con (equipo) Termociclador Piko™, sistema de PCR en tiempo real PikoReal™
Tipo de producto Película, cierre o aplicador
Línea de productos Piko
adhesivo/a/s Cierre óptico sensible a la presión
Plate Compatibility Placa Piko