Learn More
Gibco™ Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, suplemento GlutaMAX™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11574506
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 x 500 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 10
11574506 10 x 500 ml paquete de 10
11564506 500 ml 500 ml
2 options
Código de producto. 11574506
Marca: Gibco™ 51985042
Medio de suero reducido Opti-MEM™ I, suplemento GlutaMAX™
El medio de suero reducido Opti-MEM™ es un medio esencial mínimo (MEM) mejorado que permite una reducción de la suplementación de suero bovino fetal, por lo menos en un 50 %, sin ningún cambio en la tasa de crecimiento o la morfología. El medio Opti-MEM™ se recomienda también para su uso con reactivos de transfección de lípidos catiónicos, como el reactivo Lipofectamine™. El medio Opti-MEM™ se puede emplear con diversas células de mamíferos adherentes y en suspensión, incluidos Sp2, AE-1, CHO, BHK-21, HEK y fibroblastos primarios. Ofrecemos una variedad de modificaciones de Opti-MEM™ Gibco™ para diversas aplicaciones de cultivos celulares. La formulación completa es confidencial. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
Opti-MEM™ Gibco™ es un medio único que contiene insulina, transferrina, hipoxantina, timidina y oligoelementos. Estos componentes adicionales permiten una reducción en la suplementación sérica de al menos un 50 %. Opti-MEM™ Gibco™ con suplemento GlutaMAX ™ minimiza la acumulación de amoníaco tóxico y mejora la viabilidad y el crecimiento celular en un formato fácil de usar.
Uso previsto del producto
Para diagnóstico in vitro. PRECAUCIÓN: no está indicado para uso terapéutico en humanos ni en animales. Los usos que vayan más allá del uso previsto podrían infringir la legislación local.
Sistema de fabricación y calidad conforme con las buenas prácticas de fabricación actuales
El Opti-MEM™ Gibco™ se fabrica en unas instalaciones conformes con las buenas prácticas de fabricación actuales situadas en Paisley, Escocia (Reino Unido). Las instalaciones están registradas en la Agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) como fabricante de dispositivos médicos y están certificadas según la norma ISO 13485. Para la continuidad de la cadena de suministro, ofrecemos un producto Optim-MEM™ de Gibco™ idéntico fabricado en nuestras instalaciones de Grand Island (EE. UU.) (31985-070). Esta instalación está registrada con la FDA como fabricante de dispositivos médicos y está certificada según las normas ISO 13485.
Opti-MEM™ de Gibco™ utiliza un sistema de tampón de bicarbonato sódico (2,4 g/l) y, por lo tanto, requiere un entorno con entre un 5 y un -10 % de CO2 para mantener el pH fisiológico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 1 X
Formulario Líquido
Tipo de producto Medio de suero reducido
Con aditivos GlutaMAX, Rojo de fenol, Piruvato sódico
Para utilizar con (aplicación) Cultivo de células de mamíferos, transfección
Cantidad 10 x 500 ml
Certificaciones/conformidad Normas ISO 13485, FDA
pH 7,0 - 7,4
Contenido y almacenamiento De 2 a 8 °C
Descripción Medio de suero reducido Opti-Mem™, 10 x 500 ml, líquido, concentración 1X, pH de 7,0 a 7,4, con Glutamax™, rojo de fenol, piruvato de sodio, 18 meses de vida útil, osmolalidad de 280 a 320 mOsm/kg, para cultivo de células de mamífero, transfección
Para uso diagnóstico in vitro.