Descripción
OPLAH catalyzes the cleavage of 5-oxo-L-proline to form L-glutamate coupled to the hydrolysis of ATP to ADP and inorganic phosphate. ATP + 5-oxo-L-proline + 2 H2O = ADP + phosphate + L-glutamate.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | OPLAH |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.39 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | OPLAH |
| N.º de referencia del gen | O14841, P97608, Q8K010 |
| Alias de gen | 5 Opase, 5 oxo L prolinase, 5 oxoprolinase, OPLA, OPLAH, Pyroglutamase |
| Símbolos de los genes | Oplah |
| Mostrar más |