Learn More
Applied Biosystems™ OpenArray™ AccuFill™ System Tips
Código de producto. p-7182885 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 caja
10 cajas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
15662222 1 caja cada uno
15685315 10 cajas paquete de 10
2 options
Código de producto. 15662222
Marca: Applied Biosystems™ 4457246
This is a box of tips for use with the OpenArray™ AccuFill™ System, which is part of the OpenArray™ Real-Time PCR Platform.
Dado que las puntas AccuFill tienen una vida útil más corta que las placas OpenArray, le recomendamos que alinee la cantidad de su pedido con su rendimiento estimado de OpenArray. Acerca de la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray: la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray proporciona genotipado basado en PCR y análisis de expresión génica de cientos a miles de muestras y ensayos al día.Los investigadores pueden analizar hasta 144 muestras en una sola placa OpenArray.Se pueden someter tres placas OpenArray a un ciclo y obtener las imágenes necesarias de forma simultánea en el instrumento de PCR en tiempo real OpenArray™, lo que proporciona resultados de alto rendimiento con facilidad.Los ciclos térmicos del flujo de trabajo del sistema y las imágenes fluorescentes de las placas OpenArray.Los resultados se capturan en el ordenador externo y el software de análisis OpenArray permite a los investigadores ver datos de ensayos concretos.
Dado que las puntas AccuFill tienen una vida útil más corta que las placas OpenArray, le recomendamos que alinee la cantidad de su pedido con su rendimiento estimado de OpenArray.
Acerca de la plataforma de PCR en tiempo real OpenArray
La plataforma de PCR en tiempo real OpenArray proporciona genotipado basado en PCR y análisis de expresión génica de cientos a miles de muestras y ensayos al día. Los investigadores pueden analizar hasta 144 muestras en una sola placa OpenArray. Se pueden someter tres placas OpenArray a un ciclo y obtener las imágenes necesarias de forma simultánea en el instrumento de PCR en tiempo real OpenArray™, lo que proporciona resultados de alto rendimiento con facilidad. Los ciclos térmicos del flujo de trabajo del sistema y las imágenes fluorescentes de las placas OpenArray. Los resultados se capturan en el ordenador externo y el software de análisis OpenArray permite a los investigadores ver datos de ensayos concretos.
Plataforma completa
La plataforma de PCR en tiempo real OpenArray incluye:
• Instrumento de PCR en tiempo real OpenArray, que representa tres placas OpenArray simultáneamente
• OpenArray AccuFill System carga muestras en placas OpenArray
• La estación de sellado de cajas OpenArray™ sella placas OpenArray
• Accesorios de instrumentos OpenArray (incluye sistema de PC)
• Software de análisis de genotipados OpenArray™
• Software de análisis de PCR en tiempo real OpenArray™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Puntas
Contenido y almacenamiento Cada caja contiene 384 puntas AccuFill™ para una carga precisa de las muestras.
Para utilizar con (equipo) OpenArray™
Línea de productos AccuFill, OpenArray
Tipo de producto Punta del sistema
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad 1 caja