Learn More
Thermo Scientific™ Tapones con septum con parte superior abierta, 24-414 mm, septum unidos, a granel
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15454580
Click to view available options
Acabado del cuello:
24-400
24-414
33-430
53-400
58-400
N.º por caja:
24/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
Código de producto. 15454580
Marca: Thermo Scientific™ S2973330
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Elija este tapón de septos de alta calidad, que cumple las especificaciones de la EPA basadas en el rendimiento para análisis orgánicos volátiles, para su uso con nuestros viales, frascos y frascos de septos.
Thermo Scientific™ Septa Caps include a bonded-in 0.045 in. thick septa. The same high quality septa caps used on our Thermo Scientific VOA Vials, septa bottles and septa jars. Processed to meet EPA performance–based specifications for Volatile Organic Analysis.
  • Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con septum de silicona con revestimiento de PTFE unido
  • Septum unido de forma permanente al tapón
  • El número de catálogo 297-2414 es un tapón con parte superior abierta sin septo y se puede utilizar con septos sueltos Thermo Scientific con diámetro de 24 mm
  • Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de compuestos orgánicos volátiles
Incluye:
Solo tapón
Compatible con:
Para su uso con viales VOA, frascos y tarros Thermo Scientific. Los tapones 297-2414 son compatibles con septos sueltos con números de catálogo 288-0022, 288-0072, 288-0022BP y S24-400-S2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Parámetros de certificación Análisis de orgánicos volátiles (VOA)
Color Blanco
Material Polipropileno
N.º por caja 24/caja
Nivel Sin procesar
Material de revestimiento Septum de silicona con recubrimiento de PTFE unido de 0,045 pulg
Acabado del cuello 33-430
Certificaciones/conformidad Procesados para cumplir las especificaciones de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad con certificación ISO.
Forma Forma redonda
Tipo de producto Tapón
Diámetro (métrico) 24 mm