Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca abierta
Código de producto. p-4526235 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
3 mL
3,5 mL
7 mL
10 mL
14 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11571024 3,5 mL paquete de 72
11567350 7 mL paquete de 72
11577350 14 ml paquete de 72
11501034 3 mL paquete de 72
11597350 10 mL paquete de 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11571024 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor TS13215
Los tapones de rosca Thermo Scientific™ con abertura superior tienen un acceso para punciones inerte, hermético y directo para tomar muestras con una aguja de jeringa.
Los tapones de rosca Thermo Scientific™ con abertura superior tienen un acceso para punciones inerte, hermético y directo para tomar muestras con una aguja de jeringa.
  • Se adaptan a los viales de reacción pequeños Reacti-Vial™
  • Se utilizan con discos laminados de PTFE/caucho
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Para viales Reacti-Vials de 0,3 y 1,0 mL, viales de septo de tapón de rosca de 3,5 mL
Volumen (métrico) 3,5 mL
Tamaño del tapón 13 mm
Para utilizar con (equipo) Viales Reacti-Vials de 0,3 y 1 mL, viales de septo con tapón de rosca de 3,5 mL
Tipo de producto De rosca con parte superior abierta
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.