Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca abierta
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los tapones de rosca Thermo Scientific™ con abertura superior tienen un acceso para punciones inerte, hermético y directo para tomar muestras con una aguja de jeringa.
- Se adaptan a los viales de reacción pequeños Reacti-Vial™
- Se utilizan con discos laminados de PTFE/caucho
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | TS-13217 |
| Volumen (métrico) | 14 ml |
| Tipo | Open Top Screw Cap |
| Tamaño del tapón | 18 mm |
| Para utilizar con (equipo) | 14 mL Screw Cap Septum Vials |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.