Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca superiores abiertos para viales de almacenamiento de muestras
Description
Tapones de rosca superiores abiertos para viales de almacenamiento de muestras
Specifications
Specifications
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Abra el tapón de rosca superior 20-400 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 20 mm |