Learn More
Thermo Scientific™ Tapones de rosca superiores abiertos para viales de almacenamiento de muestras
Click to view available options
Tamaño del tapón:
8mm
13 mm
15 mm
18 mm
20 mm
24 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Tapones de rosca superiores abiertos para viales de almacenamiento de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Negro |
| Descripción | Abra el tapón de rosca superior 13-425 |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca (parte superior abierta) |
| Cantidad | 100 |
| Tamaño del tapón | 13 mm |