Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento con baño abierto CORIO™ CD-BT5
BIOPHARMA
Código de producto. 15410572
Change view
Click to view available options
Temperatura ambiente:
De 5 a 40 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Temperatura ambiente unitSize
15410572 De 5 a 40 °C cada uno
1 options
Código de producto. 15410572
Marca: JULABO™ 9012305
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los baños de circulación de calentamiento con baño abierto, CORIO™ CD-B5 JULABO™ ofrecen conexiones de bomba de alta calidad y depósitos de baño de acero inoxidable.
  • Modelo para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexión USB
  • Clase III (FL) según DIN 12876-3
Aplicaciones
Ideal para el control de temperatura de muestras, la preparación de muestras para serología, química clínica, análisis, pruebas de materiales y mucho más. Aplicaciones de control de temperatura externa en combinación con células de medición, fotómetros, refractómetros, polarímetros y más.
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 100 °C
Tipo Baño de circulación calefactado con baño abierto
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD-BT5
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 15 × 15 × 15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 38 × 23 × 38 cm
Peso (métrico) 5,5 kg