Learn More
Julabo™ CORIO C-Series Open Heating Bath Circulators with Stainless Steel Baths
Click to view available options
Modelo:
C-B13
C-B17
C-B19
C-B27
C-B5
Capacidad (métrico):
De 13 a 17 L
De 14 a 19 L
De 17 a 27 L
De 3,5 a 5 L
De 9 a 13 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
38× 23 × 41 cm
40 × 38 × 42 cm
40 × 38 × 47 cm
58 × 38 × 42 cm
58 × 38 × 47 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior:
15 x 15 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 15 cm (abertura de la bañera)
18 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 30 x 20 cm (abertura de la bañera)
35 x 35 x 15 cm (abertura de la bañera)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Los baños de circulación de calentamiento abierto de la nueva serie CORIO™ cuentan con depósitos de baño de alta calidad fabricados en acero inoxidable.
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 58 × 47Volumen de llenado (l): De 17 a 27
- Modelo para aplicaciones internas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Tornillo de drenaje integrado
Intervalo de temperatura de trabajo: 20 °CEstabilidad de temperatura: 100 °C ±0,03 °CCapacidad de calentamiento: 2 kWCapacidad del caudal de la bomba: 6 l/minDimensiones An × L × Al (cm): 38 × 58 × 47Volumen de llenado (l): De 17 a 27
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Circulation Capacity Flow Rate: 6 L/min., Circulation Capacity Pressure: 0.1 bar |
| Capacidad (métrico) | De 17 a 27 L |
| Caudal | 6 L/min. |
| Intervalo de temperatura | 20°C to 100°C (Working) |
| Tipo | Heating Circulator with Open Bath |
| Para utilizar con (aplicación) | Internal applications at working temperatures from +20 to +100°C |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Presión máxima | 0,1 bar |
| Modelo | C-B27 |
| Estabilidad de la temperatura | ± 0,03 °C |
| Mostrar más |