Includes
Alfombrilla de caucho con pocillos; tiras para fijación de 6 tubos
- Diseño de perfil bajo: Ocupa menos espacio y se adapta fácilmente a la mayoría de incubadores y campanas extractoras. La base de plástico ofrece una mayor durabilidad.
- Control por microprocesador: El control por microprocesador permite el ajuste electrónico del ángulo de inclinación, por lo que el usuario puede ajustar fácilmente el ángulo entre 1 y 15° mientras la unidad está en funcionamiento. Gracias al preciso control de la velocidad se obtiene un movimiento de balanceo suave y de baja velocidad, con un mínimo de hasta 1 rpm.
- Memoria: La pantalla mostrará la última configuración del usuario, incluso tras apagar la unidad.
- Sigue funcionando a la última velocidad configurada y durante el tiempo restante configurado cuando se restablece la alimentación.
- Pantalla LED: Controles táctiles con pantallas LCD fáciles de leer para la velocidad, el ángulo de inclinación y el tiempo. Ofrece resultados precisos y repetibles cada vez, y es visible de una mesa de laboratorio a otra. El temporizador mostrará el tiempo transcurrido o, si se programa a un límite definido por el usuario, apagará la unidad cuando el tiempo llegue a cero. La pantalla mostrará la última configuración utilizada, incluso tras apagar la unidad.
- Aplicaciones: Tinción y decoloración de geles, procedimientos de hibridación, técnicas de hematología e inmunotransferencia
Certifications
CE
Garantía
2 años
Especificaciones
Especificaciones
| Ángulo de balanceo | De 1 a 15° (ajustable en incrementos de 1°) |
| Capacidad portante (métrico) | 4,5 kg |
| Intervalo de velocidad | De 1 a 50 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE, Reino Unido y CN |
| Material | Plataforma de aluminio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 415 x 293 x 142 mm |
| Pantalla | LED |
| Mostrar más |