Learn More
Cole Parmer Opaque White Tubing, 25 ft.
Descripción
Cole Parmer Opaque White Tubing is ideal for general-purpose lab uses requiring high performance and long life.
- Ideales para aplicaciones de uso general, de un solo uso y de trayectoria del líquido extendida
- Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
- Buena biocompatibilidad
- Excelente resistencia química
- Baja permeabilidad a los gases
- Superficie lisa
- Fabricados conforme a GMP
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA, USP |
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Diámetro interior (métrico) | (3/16 pulg.) |
| Material | C-Flex |
| Diámetro exterior (imperial) | (5/16 pulg.) |
| Longitud global (métrico) | 25 ft |
| Grosor (métrico) | (1/16 pulg.) |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -45 °C |
| Cantidad de embalaje | 1/paquete |
| Esterilidad | Estéril |
| Mostrar más |