Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de 2 tapones opacos PharMed™ BPT
Código de producto. p-8001603
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
11832623 15 paquete de 4
11842623 24 paquete de 4
2 options
Código de producto. 11832623
Marca: Masterflex™ 9611415
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja sus muestras sensibles a la luz
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material PharMed BPT
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 4/pack
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 3/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Color Opaco
Presión máxima 40 psi
Max. Operating Temperature (Metric) de 132 °C
Tipo de producto Tubos de 2 tapones