Learn More
Kolmi Hopen™ Máscara médica antirreflectante Op-Air™ One con banda de espuma
Código de producto. 17740189 Tienda Medicom Productos
Change view
Click to view available options
:
Máscara médica antirreflectante Op-Air One con banda de espuma; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; material: Polipropileno
Código de producto.
17740189 Máscara médica antirreflectante Op-Air One con banda de espuma; certificaciones/cumplimiento (Europa): (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001; color: Azul; desechable: Sí; tipo de cierre: Lazos; material: Polipropileno
1 options
Código de producto. 17740189 Proveedor Kolmi Hopen™ N.º de proveedor M24101MN30
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Prepárese durante largas horas de desgaste con esta máscara médica antirreflectante y antivaho completa con una cómoda banda de espuma y cinta antirreflectante.
  • Medios de alta filtración (polipropileno)
  • Capas (de interior a exterior): celulosa no tejida, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
  • Bordes y lazos de máscara suaves y no tejidos
  • El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
  • Barra de nariz y tira de espuma integradas para evitar que los cristales se empañen
  • La cinta antirreflectante negra limita los fenómenos de deslumbramiento en la sala de operaciones
  • Filtro sin fibra de vidrio
  • Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Color Azul
Fastening Type Lazos
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Medicina
Cantidad de embalaje 50 paq.