Descripción
- Medios de alta filtración (polipropileno)
- Capas (de interior a exterior): celulosa no tejida, polipropileno fundido por soplado, polipropileno no tejido
- Bordes y lazos de máscara suaves y no tejidos
- El pliegue anatómico limita la exposición de la cara
- Pieza nasal y banda antivaho integradas
- Filtro sin fibra de vidrio
- Producido en sala limpia ISO 8 (control microbiológico y de partícula)
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul |
| Fastening Type | Lazos |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | Plisado |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | (UE) 2017/745, EN 14683, ISO 13485, ISO 9001 |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (aplicación) | Medicina |
| Cantidad de embalaje | 50 paq. |