missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Melford ONPG

Código de producto. 30018612
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
50 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30018612

Marca: Melford N8100025.0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.

Colorimetric and spectrophotometric substrate for detection of β-D-Galactosidase.

Especificaciones

Cantidad 25 g
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado