Learn More
ONO-7300243, MedChemExpress
Código de producto. 16463208
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. 16463208
Marca: Medchem Express HY100882
MedChemExpress ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
ONO-7300243 is a novel, potent lysophosphatidic acid receptor 1 (LPA1) antagonist with IC50 of 0.16 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONO-7300243
CAS 638132-34-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H31NO5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (216.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CC=C(CN(C(C2=CC(OC)=C(C)C(OC)=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3)C=C1
Peso molecular (g/mol) 461.55
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.55
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.