Learn More
ONO-4059 analog, MedChemExpress
Código de producto. 16473616
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16473616 25 mg 25 miligramos
16480118 5 mg 5 miligramos
16467556 100 mg 100 miligramos
16433667 50 mg 50 miligramos
16417658 10 mg 10 miligramos
5 options
Código de producto. 16473616
Marca: Medchem Express HY18951
MedChemExpress ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material ONO-4059 analog
CAS 1351635-67-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N6O3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM)
SMILES O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 456.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease