missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ONO-4059 analog, MedChemExpress

Código de producto. p-200101271
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16480118 5 mg 5 miligramos
16473616 25 mg 25 miligramos
16467556 100 mg 100 miligramos
16433667 50 mg 50 miligramos
16417658 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16480118

Marca: Medchem Express HY18951

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.

ONO-4059 analog is the analog of ONO-4059, ONO-4059 is a highly potent and selective Btk inhibitor.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ONO-4059 analog
CAS 1351635-67-0
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H24N6O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.53 mM)
SMILES O=C1N([C@H]2CCCN(C(C=C)=O)C2)C3=NC=NC(N)=C3N1C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4
Peso molecular (g/mol) 456.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.5
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.