Learn More
Lenz Laborglasintrumente Unidades unidireccionales de reacción/destilación
Código de producto. 11953591
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
6 L
10 L
20 L
Incluye:
Brida de laboratorio 150 LF
Brida de laboratorio 200 LF
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Incluye unitSize
11953591 20 L Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11923591 6 L Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11933591 10 L Brida de laboratorio 150 LF cada uno
11943591 6 L Brida de laboratorio 200 LF cada uno
11963591 10 L Brida de laboratorio 200 LF cada uno
11973591 20 L Brida de laboratorio 200 LF cada uno
6 options
Código de producto. 11953591
Marca: Lenz Laborglasintrumente 06265494
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Reactor por lote para agitación a presión normal o vacío, con posibilidad de adición de líquidos y ebullición a reflujo.
  • El condensador descendente con receptor intermedio y final (adecuado para el funcionamiento al vacío) permite la separación del disolvente del producto mediante la destilación unidireccional tras la reacción.
  • Componentes del sistema de alta calidad: Recipientes de reacción (6, 10, 20 o 30 l) con camisa termostática (calentable mediante un baño termostático), con válvula de descarga inferior (PTFE, sin volumen muerto), fabricados con tubería DURAN™
  • Tapa de brida plana (LF 150 o LF 200), 1 cuello central NS 45/40, 2 cuellos laterales 45° NS 29/32, 1 cuello lateral recto NS 14/23, material: DURAN™
  • Capacidad del embudo de alimentación: 1000 o 4000 ml, con graduación, NS 29/32, fabricado con tubos DURAN™, condensador en espiral NS 29/32, S 29, longitud de la camisa: 300 mm, fabricado con tubos DURAN™, guía del agitador y agitador con eje de 16 mm, agitador: acero, con revestimiento de PTFE
Especificaciones
Incluye Brida de laboratorio 150 LF
Material Vidrio Duran
Capacidad (métrico) 20 L