Learn More
Lenz Laborglasintrumente Unidades unidireccionales de reacción/destilación
Descripción
- Reactor por lote para agitación a presión normal o vacío, con posibilidad de adición de líquidos y ebullición a reflujo.
- El condensador descendente con receptor intermedio y final (adecuado para el funcionamiento al vacío) permite la separación del disolvente del producto mediante la destilación unidireccional tras la reacción.
- Componentes del sistema de alta calidad: Recipientes de reacción (6, 10, 20 o 30 l) con camisa termostática (calentable mediante un baño termostático), con válvula de descarga inferior (PTFE, sin volumen muerto), fabricados con tubería DURAN™
- Tapa de brida plana (LF 150 o LF 200), 1 cuello central NS 45/40, 2 cuellos laterales 45° NS 29/32, 1 cuello lateral recto NS 14/23, material: DURAN™
- Capacidad del embudo de alimentación: 1000 o 4000 ml, con graduación, NS 29/32, fabricado con tubos DURAN™, condensador en espiral NS 29/32, S 29, longitud de la camisa: 300 mm, fabricado con tubos DURAN™, guía del agitador y agitador con eje de 16 mm, agitador: acero, con revestimiento de PTFE
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Brida de laboratorio 150 LF |
| Material | Vidrio Duran |
| Capacidad (métrico) | 10 L |