Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Click to view available options
Calibre de aguja:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longitud (métrico):
304,8 mm
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Accesorio fabricado de CTFE
- Tubos fabricados de PTFE
- Para luers femeninos
- Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Tubos de conducción |
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Longitud (métrico) | 304,8 mm |
| Calibre de aguja | 10 G |