Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Descripción
- Accesorio fabricado de CTFE
- Tubos fabricados de PTFE
- Para luers femeninos
- Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Conjunto de tubos |
| Conexiones | Luer hembra |
| Cantidad | 1/paq. |
| Material | CTFE (racor), PTFE (tubo) |
| Para utilizar con (equipo) | Conexiones de calibre 17 |
| Longitud (métrico) | 304,8 mm |
| Calibre de aguja | 17 G |