Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Código de producto. 11543084
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longitud (métrico):
304,8 mm
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize
11543084 12 G 304,8 mm cada uno
10394703 11 G 304,8 mm cada uno
10106833 10 G 304,8 mm cada uno
10170883 13 G 304,8 mm cada uno
11573124 20 G Personalizado cada uno
11583124 20 G Personalizado cada uno
11563084 14 G 304,8 mm cada uno
11563124 19 G Personalizado cada uno
11593134 12 G Personalizado cada uno
11593084 17 G 304,8 mm cada uno
11503134 26 G Personalizado cada uno
11523134 30 G Personalizado cada uno
11503084 8 G 304,8 mm cada uno
11533144 16 G Personalizado cada uno
14 options
Código de producto. 11543084
Marke: Hamilton™ 90612
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Proporciona una gran variedad de soluciones de conexión en el laboratorio.
  • Accesorio fabricado de CTFE
  • Tubos fabricados de PTFE
  • Para luers femeninos
  • Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Spezifikation
Tipo Conjunto de tubos
Conexiones Luer hembra
Cantidad 1/paq.
Material CTFE (racor), PTFE (tubo)
Para utilizar con (equipo) Conexiones de calibre 12
Longitud (métrico) 304,8 mm
Calibre de aguja 12 G
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.