Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Código de producto. 11533144
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longitud (métrico):
304,8 mm
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize
11533144 16 G Personalizado cada uno
10394703 11 G 304,8 mm cada uno
10106833 10 G 304,8 mm cada uno
11543084 12 G 304,8 mm cada uno
10170883 13 G 304,8 mm cada uno
11573124 20 G Personalizado cada uno
11583124 20 G Personalizado cada uno
11563084 14 G 304,8 mm cada uno
11563124 19 G Personalizado cada uno
11593134 12 G Personalizado cada uno
11593084 17 G 304,8 mm cada uno
11503134 26 G Personalizado cada uno
11523134 30 G Personalizado cada uno
11503084 8 G 304,8 mm cada uno
14 options
Código de producto. 11533144
Marca: Hamilton™ 90666
Proporciona una gran variedad de soluciones de conexión en el laboratorio.
  • Accesorio fabricado de CTFE
  • Tubos fabricados de PTFE
  • Para luers femeninos
  • Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Tipo Conjunto de tubos
Conexiones Luer hembra
Cantidad 1/paq.
Material CTFE (racor), PTFE (tubo)
Para utilizar con (equipo) Conexiones de calibre 16
Longitud (métrico) Personalizado
Calibre de aguja 16 G