Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Código de producto. 10394703
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
8 G
10 G
11 G
12 G
13 G
14 G
16 G
17 G
19 G
20 G
26 G
30 G
Longitud (métrico):
304,8 mm
Personalizado
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Longitud (métrico) unitSize
10394703 11 G 304,8 mm cada uno
10106833 10 G 304,8 mm cada uno
11543084 12 G 304,8 mm cada uno
10170883 13 G 304,8 mm cada uno
11573124 20 G Personalizado cada uno
11583124 20 G Personalizado cada uno
11563084 14 G 304,8 mm cada uno
11563124 19 G Personalizado cada uno
11593134 12 G Personalizado cada uno
11593084 17 G 304,8 mm cada uno
11503134 26 G Personalizado cada uno
11523134 30 G Personalizado cada uno
11503084 8 G 304,8 mm cada uno
11533144 16 G Personalizado cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10394703 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 90611
Proporciona una gran variedad de soluciones de conexión en el laboratorio.
  • Accesorio fabricado de CTFE
  • Tubos fabricados de PTFE
  • Para luers femeninos
  • Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Tipo Tubos de conducción
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Longitud (métrico) 304,8 mm
Calibre de aguja 11 G