Learn More
Thermo Scientific™ Caldo-Salmonella Oxoid™ ONE
Código de producto. p-6980032
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
13285919 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13285919
Marca: Thermo Scientific™ CM1091B
El Caldo-Salmonella Thermo Scientific™ Oxoid™ ONE es un caldo de enriquecimiento selectivo para especies de Salmonella en muestras alimentarias.
La base de caldo para Salmonella ONE es un medio altamente nutritivo y selectivo que permite la recuperación de especies de Salmonella en un plazo de entre 16 y 20 horas. La base de caldo para Salmonella ONE requiere un único paso de enriquecimiento. Cuando va seguido de la inoculación en el agar para Salmonella Thermo Scientific™ Brilliance™ y la prueba de látex de Salmonella Thermo Scientific Oxoid, forma el método para Salmonella Oxoid™ Precis™ que reduce el tiempo de obtención de resultados en comparación con los métodos de cultivo convencionales. El método para Salmonella Oxoid Precis está validado por AFNOR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento De 10 °C a 30 °C
Descripción Base de caldo para Salmonella ONE
Formulario Polvo
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Cantidad 500 g
Especie Salmonella