Learn More
Ondansetron, MedChemExpress
Código de producto. 16408056
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
16408056 100 mg 100 miligramos
16498318 10 mg 10 miligramos
16414207 50 mg 50 miligramos
3 options
Código de producto. 16408056
Marca: Medchem Express HYB0002B
MedChemExpress Ondansetron(GR 38032; SN 307) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron(GR 38032
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron
CAS 99614-02-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H19N3O
Cantidad 100 mg
Sinónimo GR 38032 SN 307
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (34.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.36
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation