Learn More
Ondansetron hydrochloride dihydrate, MedChemExpress
Código de producto. p-200096227
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
50 miligramos
16498046 100 mg 100 miligramos
16472029 1 g 1 g
16440758 5 g 5 g
16404207 50 mg 50 miligramos
4 options
Código de producto. 16498046
Marca: Medchem Express HYB0002A
MedChemExpress Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate; SN 307 hydrochloride dihydrate) is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist used mainly as anantiemetic (to treat nausea and vomiting), often following chemotherapy.
Ondansetron hydrochloride dihydrate (GR 38032 hydrochloride dihydrate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ondansetron hydrochloride dihydrate
CAS 103639-04-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H24ClN3O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo GR 38032 hydrochloride dihydrateSN 307 hydrochloride dihydrate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(CN2C=CN=C2C)CCC(N3C)=C1C4=C3C=CC=C4.[H]Cl.O.O
Peso molecular (g/mol) 365.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.85
Porcentaje de pureza 98.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation