Learn More
PEPperCHIP™ Micromatriz de epítopos de oncovirus
Código de producto. 16307778
Change view
Click to view available options
:
Cantidad: 1 portaobjetos
Código de producto.
16307778 Cantidad: 1 portaobjetos
1 options
Código de producto. 16307778
Marca: PEPperCHIP™ SPC.036.001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Micromatriz de epítopos de oncovirus con 4463 péptidos específicos de epítopos impresos por duplicado. La micromatriz se puede utilizar para el mapeo de epítopos, el cribaje sérico o la detección de biomarcadores.
  • Contenido de la micromatriz: 353653 epítopos lineales de células B de oncovirus humanos de la base de datos de epítopos inmunitarios que incluye 7 péptidos citrulinados y las variantes de arginina correspondientes
  • Longitudes de epítopos de base de datos: 3 a 50 aa
  • Longitudes de péptidos: de 3 aa a 20 aa, dependiendo de la longitud del epítopo; los epítopos más largos se tradujeron en péptidos de 20 aa
  • Número de péptidos: 4463 péptidos impresos por duplicado y de control de HA, polio y c-Myc.
Especificaciones
Recubrimiento PEPperSlide™ PEGMA/PMMA
Descripción 1 copia de matriz por micromatriz
Cantidad 1 portaobjetos
Método de fijación Síntesis de péptidos combinatorios mediante impresión láser de aminoácidos
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015.
Color Transparente
Estado normativo RUO
Código de barras Código de barras individual para cada micromatriz
Material Vidrio microscópico
Tipo Micromatriz de péptidos de alta densidad
Para utilizar con (aplicación) Validación de anticuerpos, mapeo de epítopos, cribaje sérico, detección de biomarcadores
Esterilidad No estéril
Dimensions (LxW) 75,4 x 25 mm